Imprimer
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
PC0377-1G PC0377-5G PC0377-25G
APOSPC0377-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0377-1G APOSPC0377-5G APOSPC0377-25G
3-Fluoro-DL-phenylglycine
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₈FNO₂
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049325
Numéro CAS: 7292-74-2