Imprimer
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0369-5G PC0369-1G
APOSPC0369-5GEA 87 EUR
APOSPC0369-5G APOSPC0369-1G
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formule: C9H8FN
MW: 149.1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631529
Numéro CAS: 80141-97-5
ONU: 3276
ADR: 6.1 III