4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC0357-100G
PC0357-25G
PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA
174
EUR
APOSPC0357-100G
APOSPC0357-25G
APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Point d'ébullition: 145 °C Densité: 1.059 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631490 Numéro CAS: 261951-68-2 ONU: 2735 ADR: 8 III |