Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0354-10G PC0354-5G PC0354-1G
APOSPC0354-10GEA 243 EUR
APOSPC0354-10G APOSPC0354-5G APOSPC0354-1G
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine 98%
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236288
Numéro CAS: 231291-14-8
ONU: 2735
ADR: 8 III