Imprimer
Alcool 5-fluoro-2-méthylbenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
Alcool 5-fluoro-2-méthylbenzylique
Alcool 5-fluoro-2-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631527
Numéro CAS: 22062-54-0