Imprimer
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0343-5G PC0343-1G PC0343-25G
APOSPC0343-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0343-5G APOSPC0343-1G APOSPC0343-25G
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153.16 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631412
Numéro CAS: 170726-98-4