Imprimer
Acide 3-(3,4-difluorophényl)propionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0334-25G PC0334-5G PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA 0 EUR
APOSPC0334-25G APOSPC0334-5G APOSPC0334-1G
Acide 3-(3,4-difluorophényl)propionique 98%
Acide 3-(3,4-difluorophényl)propionique
Formule: C₉H₈F₂O₂
Point de fusion: 49…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799520
Numéro CAS: 161712-75-0