Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0327-1G PC0327-25G PC0327-5G
APOSPC0327-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0327-1G APOSPC0327-25G APOSPC0327-5G
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène 99%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène
Formule: C₈H₈BrF
Point d'ébullition: 95 °C/22mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320701
Numéro CAS: 99725-44-7