Imprimer
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0314-1G PC0314-5G PC0314-25G
APOSPC0314-1GEA 0 EUR
APOSPC0314-1G APOSPC0314-5G APOSPC0314-25G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424496
Numéro CAS: 493036-49-0