Imprimer
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-yl isocyanate
PC0303-5G PC0303-1G PC0303-25G
APOSPC0303-5GEA 748 EUR
APOSPC0303-5G APOSPC0303-1G APOSPC0303-25G
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₉F₃N₂O₂
Point d'ébullition: 97…99 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03424490
Numéro CAS: 493036-44-5
ONU: 2206
ADR: 6.1,III