Imprimer
Acide 5-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0292-1G PC0292-25G PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA 0 EUR
APOSPC0292-1G APOSPC0292-25G APOSPC0292-5G
Acide 5-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Acide 5-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671765
Numéro CAS: 394-04-7