Imprimer
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 241 EUR
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
MW: 330.74 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00830811
Numéro CAS: 230295-11-1
ONU: 1759
ADR: 8 III