Imprimer
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluène
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631429
Numéro CAS: 64248-59-5
ONU: 1993
ADR: 3,III