Imprimer
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 111 EUR
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₄Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631382
Numéro CAS: 261763-28-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III