Imprimer
Acide (5-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 120 EUR
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
Acide (5-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (5-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631358
Numéro CAS: 261763-25-1