Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 186 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Point de fusion: 57…60 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631469
Numéro CAS: 64372-62-9