Imprimer
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0184-1G PC0184-5G
APOSPC0184-1GEA 81.5 EUR
APOSPC0184-1G APOSPC0184-5G
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Formule: C₁₂H₁₀F₆O
MW: 284.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080684
Numéro CAS: 111158-92-0