Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-trifluoromethoxybenzaldehyde
PC0174-1G PC0174-25G PC0174-5G
APOSPC0174-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0174-1G APOSPC0174-25G APOSPC0174-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C8H4ClF3O2
MW: 224.5600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631561
Numéro CAS: 83279-39-4