Imprimer
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-1-chlorodifluoroethylene
PC0173-1G PC0173-5G
APOSPC0173-1GEA 350 EUR
APOSPC0173-1G APOSPC0173-5G
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroéthylène
Formule: C₂BrClF₂
MW: 177.38 g/mol
Point d'ébullition: 40…42 °C
Densité: 1.888 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00166977
Numéro CAS: 758-24-7