Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0165-25G PC0165-5G PC0165-250MG
APOSPC0165-25GEA 364 EUR
APOSPC0165-25G APOSPC0165-5G APOSPC0165-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃ClF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631514
Numéro CAS: 261763-12-6
ONU: 3265
ADR: 8,III