Imprimer
Chlorure de 3-chloro-2,4-difluorobenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0161-25G PC0161-5G
APOSPC0161-25GEA 540 EUR
APOSPC0161-25G APOSPC0161-5G
Chlorure de 3-chloro-2,4-difluorobenzoyle
Chlorure de 3-chloro-2,4-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 157373-00-7
ONU: 1760
ADR: 8,II