Imprimer
2-Bromo-4-fluorothiophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01516-1G PC01516-250MG
APOSPC01516-1GEA 422 EUR
APOSPC01516-1G APOSPC01516-250MG
2-Bromo-4-fluorothiophenol
2-Bromo-4-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄BrFS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475472
Numéro CAS: 773853-92-2