Imprimer
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01514-1G PC01514-5G PC01514-25G
APOSPC01514-1GEA 53.8 EUR
APOSPC01514-1G APOSPC01514-5G APOSPC01514-25G
4-Bromo-2-fluorothiophenol
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄BrFS
MW: 207.0634 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475475
Numéro CAS: 174414-93-8