Imprimer
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromo-2-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC01510-1G PC01510-5G PC01510-25G
APOSPC01510-1GEA 52.2 EUR
APOSPC01510-1G APOSPC01510-5G APOSPC01510-25G
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
4-Bromo-2-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756455
Numéro CAS: 221030-79-1