Imprimer
Acide 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0151-25G PC0151-5G PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA 281 EUR
APOSPC0151-25G APOSPC0151-5G APOSPC0151-1G
Acide 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.56 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631342
Numéro CAS: 186517-41-9