Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
PC01503-100G PC01503-25G PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA 557 EUR
APOSPC01503-100G APOSPC01503-25G APOSPC01503-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082853
Numéro CAS: 703-91-3