Imprimer
3-Fluoro-2-méthoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 144 EUR
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluoro-2-méthoxypyridine 95%
3-Fluoro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Point d'éclair: <60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094945
Numéro CAS: 884494-69-3