Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0144-1G PC0144-25G PC0144-5G
APOSPC0144-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0144-1G APOSPC0144-25G APOSPC0144-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631510
Numéro CAS: 261763-02-4