Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene
PC0142-5G PC0142-1G PC0142-25G PC0142-100G
APOSPC0142-5GEA 171 EUR
APOSPC0142-5G APOSPC0142-1G APOSPC0142-25G APOSPC0142-100G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₅ClF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631517
Numéro CAS: 261763-01-3