Imprimer
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
PC0132-250G PC0132-25G PC0132-50G
APOSPC0132-250GEA 174 EUR
APOSPC0132-250G APOSPC0132-25G APOSPC0132-50G
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide 98%
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C
Densité: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
ONU: 1993
ADR: 3 III