Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0127-1G PC0127-25G PC0127-5G
APOSPC0127-1GEA 105 EUR
APOSPC0127-1G APOSPC0127-25G APOSPC0127-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇ClFN
MW: 183.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631374
Numéro CAS: 261762-95-2