Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-m-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 496 EUR
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-crésol 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-crésol
Formule: C₇H₆ClFO
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631376
Numéro CAS: 261762-91-8
ONU: 3261
ADR: 8,III