Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-m-crésol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 2-Choro-6-fluoro-3-methylphenol
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chloro-6-fluoro-m-crésol
2-Chloro-6-fluoro-m-crésol
Formule: C₇H₆ClFO
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631366
Numéro CAS: 261762-90-7
ONU: 3261
ADR: 8,III