Imprimer
Acide 6-chloro-2-fluoro-m-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 0 EUR
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
Acide 6-chloro-2-fluoro-m-toluique 98%
Acide 6-chloro-2-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₆ClFO₂
Point de fusion: 135…136 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631369
Numéro CAS: 32890-90-7