Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0096-25G PC0096-5G PC0096-1G
APOSPC0096-25GEA 372 EUR
APOSPC0096-25G APOSPC0096-5G APOSPC0096-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631462
Numéro CAS: 286474-61-1