Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-méthylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0095-5G PC0095-1G
APOSPC0095-5GEA 97.3 EUR
APOSPC0095-5G APOSPC0095-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-méthylbenzamide 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-méthylbenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631394
Numéro CAS: 286474-60-0