Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
PC0091-5G PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA 203 EUR
APOSPC0091-5G APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Formule: C₈H₈ClFO
Point d'ébullition: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631377
Numéro CAS: 261762-80-5