Imprimer
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 34.8 EUR
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène 97%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/2mmHg
Densité: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 17.8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631419
Numéro CAS: 81778-09-8
ONU: 2924
ADR: 3+8 II