Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoacetamide
PC0069-1G PC0069-250MG
APOSPC0069-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0069-1G APOSPC0069-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline
Formule: C₁₀H₆BrF₆NO
MW: 350.06 g/mol
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662315
Numéro CAS: 99468-72-1