Imprimer
Chlorure de 3-fluoro-4-toluoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0065-5G PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA 37.7 EUR
APOSPC0065-5G APOSPC0065-25G
Chlorure de 3-fluoro-4-toluoyle 98%
Chlorure de 3-fluoro-4-toluoyle
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Point de fusion: 38
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671774
Numéro CAS: 59189-97-8
ONU: 3265
ADR: 8 II