Imprimer
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0039-10G PC0039-1G PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA 63.8 EUR
APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁FO₄
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020538
Numéro CAS: 347-63-7