Imprimer
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 0 EUR
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
2-Chloro-5-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631465
Numéro CAS: 88487-25-6