Imprimer
3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0026-1G PC0026-5G PC0026-25G
APOSPC0026-1GEA 0 EUR
APOSPC0026-1G APOSPC0026-5G APOSPC0026-25G
3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
3-Chloro-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631570
Numéro CAS: 261762-56-5
ONU: 1993
ADR: 3,III