Imprimer
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0020-1G PC0020-5G PC0020-25G
APOSPC0020-1GEA 56.7 EUR
APOSPC0020-1G APOSPC0020-5G APOSPC0020-25G
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631447
Numéro CAS: 261762-54-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III