Imprimer
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanamine
PC0007-10G PC0007-5G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 285 EUR
APOSPC0007-10G APOSPC0007-5G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631388
Numéro CAS: 261762-46-3
ONU: 2735
ADR: 8,III