Imprimer
Chlorure de 3-chloro-2,6-difluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2,6-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0001-1G PC0001-5G
APOSPC0001-1GEA 29 EUR
APOSPC0001-1G APOSPC0001-5G
Chlorure de 3-chloro-2,6-difluorobenzoyle 98%
Chlorure de 3-chloro-2,6-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
MW: 210.99 g/mol
Point d'ébullition: 222
Point de fusion: 70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631324
Numéro CAS: 261762-43-0
ONU: 3265
ADR: 8 II