Imprimer
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
OR9999-1G OR9999-5G
APOSOR9999-1GEA 192 EUR
APOSOR9999-1G APOSOR9999-5G
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139509
Numéro CAS: 2549-19-1