Imprimer
5-Phenyl-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 43.5 EUR
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formule: C9H7NO
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067074
Numéro CAS: 1006-68-4