Imprimer
(±)-Acide 2-aminobutyrique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9986-100G OR9986-25G OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA 65.4 EUR
APOSOR9986-100G APOSOR9986-25G APOSOR9986-500G
(±)-Acide 2-aminobutyrique
(±)-Acide 2-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008093
Numéro CAS: 2835-81-6