Imprimer
Acide 6-nitro-m-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
OR9984-100G OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-100GEA 0 EUR
APOSOR9984-100G APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
Acide 6-nitro-m-toluique
Acide 6-nitro-m-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Point d'ébullition: 364
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007368
Numéro CAS: 3113-72-2